Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10442.BQ
10442.BV
10442.BQEA
123.14
EUR
10442.BQ
10442.BV
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), rods (max. 4.5% Hf), annealed, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Zirconium
Purity: 99.2+%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈8.24g/cm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |