Tlačiť
Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10441.18 10441.30 10441.A1
10441.18EA 91.33 EUR
10441.18 10441.30 10441.A1
Zirconium ≥99.5% (Zr, Hf), sponge 0.8-25.4 mm (0.03-1.0 in)
Zirconium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-67-7 Odour: Odourless UN No.: 2008 MDL No.: MFCD00011303
Vzorec: Zr
Mw: 91.22
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011303
Číslo CAS: 7440-67-7
EINECS: 231-176-9
OSN: 2008
ADR: 4.2 III