Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), wire (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00939.G2
00939.G6
00939.G2EA
73
EUR
00939.G2
00939.G6
Zirconium ≥99.2% (metals basis excluding Hf), wire (max. 4.5% Hf), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Zirconium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈5.11g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Mw: 91.22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |