Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), wire (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00419.G1
00419.G5
00419.G1EA
111.11
EUR
00419.G1
00419.G5
Zirconium ≥99.95% (metals basis excluding Hf), wire (max. 0.25% Hf), Ø 0.127 mm (0.005 in)
Zirconium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-67-7
Physical Form: ≈0.082g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011303
Vzorec:
Zr Mw: 91.22 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011303 Číslo CAS: 7440-67-7 EINECS: 231-176-9 |