Titan ≥99.9% (metals basis), spherical powder -150 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
41545.14
41545.22
41545.36
41545.14EA
71
EUR
41545.14
41545.22
41545.36
Titan ≥99.9% (metals basis), spherical powder -150 mesh
Titanium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-32-6
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Teplota varu: 3277 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1677 °C Hustota: 4,5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 OSN: 2546 ADR: 4.2,II |