Titan ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10386.09
10386.22
10386.36
10386.D3
10386.A1
10386.09EA
89.05
EUR
10386.09
10386.22
10386.36
10386.D3
10386.A1
Titan ≥99% (metals basis), powder -325 mesh
Titanium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-32-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2546
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.5 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 OSN: 2546 ADR: 4.2 II Merck Index: 12,09610 |