Titan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
44484.GH
44484.GW
44484.GHEA
113.12
EUR
44484.GH
44484.GW
Titan ≥99.2% (metals basis), foil, Thickness: 1.0 mm (0.040 in)
Titanium
Purity: 99.2%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈45g/100x100mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |