Tlačiť
Titan, gauze woven from wire 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
43794.GN 43794.GY
43794.GNEA 179.3 EUR
43794.GN 43794.GY
Titan, gauze woven from wire 18 mesh, Ø 0.28 mm (0.011 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610