Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42393.06
42393.14
42393.06EA
86.64
EUR
42393.06
42393.14
Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.23g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |