Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42392.QJ
42392.QK
42392.QJEA
65.69
EUR
42392.QJ
42392.QK
Titan ≥99.995% (metals basis), slug, Puratronic®, Length: 6.35 mm (0.25 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.995%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.9g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |