Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
42390.09
42390.18
42390.09EA
132.59
EUR
42390.09
42390.18
Titan ≥99.98% (metals basis), slug, Length: 3.175 mm (0.125 in), Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium
Purity: 99.98%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.11g/slug
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Evaporation source
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |