Tlačiť
Titan, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
40919.FL 40919.GT
40919.FLEA 275.57 EUR
40919.FL 40919.GT
Titan, gauze woven from wire 30 mesh, Ø 0.102 mm (0.004 in)
Titanium
CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: Wire Cloth Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 1660 °C
Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610