Tlačiť
Titan ≥99.99% (metals basis excluding Na, K), granules
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
39677.18 39677.30 39677.36
39677.18EA 250.35 EUR
39677.18 39677.30 39677.36
Titan ≥99.99% (metals basis excluding Na, K), granules
Titanium
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Mw: 47.88
Teplota varu: 3262
Teplota tavenia: 1660
Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610