Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
36681.BQ
36681.BU
36681.BQEA
312.04
EUR
36681.BQ
36681.BU
Titan ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Titanium
Purity: 99.999%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈5.7g/cm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |