Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35813.FF
35813.FI
35813.FFEA
198.56
EUR
35813.FF
35813.FI
Titan ≥99.6% (metals basis), thin foil, Thickness: 0.006 mm (0.0002 in)
Titanium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.02g/25x25mm, Not certified pinhole free
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |