Titan ≥99.6% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
35811.FF
35811.FI
35811.GH
35811.FFEA
86.12
EUR
35811.FF
35811.FI
35811.GH
Titan ≥99.6% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.05 mm (0.002 in)
Titanium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈0.14g/25x25mm, Temper: soft
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |