Titan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
10397.KJ
10397.KM
10397.KJEA
183.31
EUR
10397.KJ
10397.KM
Titan ≥99.7% (metals basis), wire, Length: 91 cm (36 in), Ø 2.0 mm (0.08 in)
Titanium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈12.9g/pc
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Teplota varu: 3262 °C (1013 hPa) Teplota tavenia: 1660 °C Hustota: 4,51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |