Tlačiť
Titan 99,7 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10396.G6 10396.H2
10396.G6EA 74.5 EUR
10396.G6 10396.H2
Titan 99,7 Metals basis, wire, Ø 0.25 mm (0.01 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.22g/m, Temper: as drawn Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Mw: 47.88
Teplota varu: 3262
Teplota tavenia: 1660
Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610