Tlačiť
Titan ≥99.7% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
10393.BUEA 61.37 EUR
10393.BU 10393.BY 10393.CQ
Titan ≥99.7% (metals basis), rods, Ø 6.4 mm (0.25 in)
Titanium
Purity: 99.7% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈1.45g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Mw: 47.88
Teplota varu: 3262
Teplota tavenia: 1660
Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610