Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
00971.FI
00971.GT
00971.FIEA
66.89
EUR
00971.FI
00971.GT
Titan ≥99% (metals basis), foil, annealed, Thickness: 0.127 mm (0.005 in)
Titanium
Purity: 99%
CAS No.: 7440-32-6
Physical Form: ≈1.4g/50x50mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011264
Vzorec:
Ti Mw: 47.88 Teplota varu: 3262 Teplota tavenia: 1660 Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011264 Číslo CAS: 7440-32-6 EINECS: 231-142-3 Merck Index: 12,09610 |