Tlačiť
Titan 99,98 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
00362.G1 00362.G5
00362.G1EA 241.94 EUR
00362.G1 00362.G5
Titan 99,98 Metals basis, wire, Ø 0.5 mm (0.02 in)
Titanium
Purity: 99.98% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.88g/m Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264
Vzorec: Ti
Mw: 47.88
Teplota varu: 3262
Teplota tavenia: 1660
Hustota: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011264
Číslo CAS: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610