Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), powder -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
10201.06
10201.14
10201.22
10201.06EA
101.08
EUR
10201.06
10201.14
10201.22
Hafnium ≥99.6% (trace metals basis excluding Zr), powder -325 mesh (max. 2-3.5% Zr)
Hafnium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-58-6
Appearance: Grey
Odour: Odourless
UN No.: 2545
MDL No.: MFCD00011032
Vzorec:
Hf Mw: 178.49 Hustota: 13.31 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011032 Číslo CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 OSN: 2545 ADR: 4.2 II |