Tlačiť
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39710.GH 39710.FI
39710.GHEA 671.88 EUR
39710.GH 39710.FI
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈3.3g/100x100mm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Vzorec: Hf
Mw: 178.49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011032
Číslo CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4