Tlačiť
Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
39683.09 39683.18
39683.09EA 177.7 EUR
39683.09 39683.18
Hafnium ≥99.9% (metals basis excluding Zr), pieces 3-12 mm (0.12-0.47 in) (Zr ∼ 2%)
Hafnium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-58-6 Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Vzorec: Hf
Mw: 178.49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011032
Číslo CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4