Hafnium 99,7 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13435.BU
13435.BY
13435.CC
13435.BUEA
70.9
EUR
13435.BU
13435.BY
13435.CC
Hafnium 99,7 Metals basis exZr, wire Zr_about3, Ø 1.57 mm (0.0618 in)
Hafnium
Purity: 99.7%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈25.34g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Vzorec:
Hf Mw: 178.49 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011032 Číslo CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |