Tlačiť
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10794.FI 10794.GH
10794.FIEA 484.56 EUR
10794.FI 10794.GH
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), annealed, Thickness: 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.5% CAS No.: 7440-58-6 Physical Form: ≈32.8g/50x50mm, Temper: soft Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011032
Vzorec: Hf
Mw: 178.49
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011032
Číslo CAS: 7440-58-6
EINECS: 231-166-4