Hafnium ≥99.95% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
10205.BU
10205.BY
10205.CC
10205.BUEA
106.7
EUR
10205.BU
10205.BY
10205.CC
Hafnium ≥99.95% (metals basis excluding Zr), wire (Zr ∼ 3%), Ø 1.0 mm (0.04 in)
Hafnium
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈10.28g/m
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Vzorec:
Hf Mw: 178.49 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011032 Číslo CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |