Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00524.FF
00524.FI
00524.FFEA
133.17
EUR
00524.FF
00524.FI
Hafnium ≥99.5% (metals basis excluding Zr), foil (Zr ∼ 3%), Thickness: 0.75 mm (0.03 in)
Hafnium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-58-6
Physical Form: ≈6.1g/25x25mm
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011032
Vzorec:
Hf Mw: 178.49 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011032 Číslo CAS: 7440-58-6 EINECS: 231-166-4 |