Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Packaged under argon.
44147.06
44147.14
44147.06EA
191.07
EUR
44147.06
44147.14
Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), powder -40 mesh
Yttrium
Purity: 99.6%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: Packaged under argon
Odour: Odourless
UN No.: 3089
MDL No.: MFCD00011468
Vzorec:
Y Mw: 88.91 Teplota varu: 2927 Teplota tavenia: 1525 Hustota: 4.472 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011468 Číslo CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 OSN: 3089 ADR: 4.1 II Merck Index: 12,10240 |