Tlačiť
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40300.DH 40300.DJ 40300.DM
40300.DHEA 559.58 EUR
40300.DH 40300.DJ 40300.DM
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.57g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240