Tlačiť
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
40299.DH 40299.DJ 40299.DM 40299.HF
40299.DHEA 357.7 EUR
40299.DH 40299.DJ 40299.DM 40299.HF
Yttrium ≥99.9% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 6.35 mm (0.25 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.14g/mm, Cast rod, diameter is approximate Odour: Odourless
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240