Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
13960.FF
13960.FI
13960.FFEA
193.87
EUR
13960.FF
13960.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.25 mm (0.01 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈0.7g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Vzorec:
Y Mw: 88.91 Teplota varu: 2927 Teplota tavenia: 1525 Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011468 Číslo CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Merck Index: 12,10240 |