Tlačiť
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Packaged under argon.
12443.FF 12443.FI
12443.FFEA 235.13 EUR
12443.FF 12443.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.025 mm (0.001 in)
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.07g/25x25mm, Packaged under argon Odour: Odourless UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00011468
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
OSN: 3178
ADR: 4.1 III
Merck Index: 12,10240