Tlačiť
Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
12442.FF 12442.FI
12442.FFEA 176.25 EUR
12442.FF 12442.FI
Yttrium ≥99.6% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.1 mm (0.004 in)
Yttrium
Packaged in mylar under argon
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: ≈0.28g/25x25mm, Packaged in mylar under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240