Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00616.FF
00616.FI
00616.FFEA
243.54
EUR
00616.FF
00616.FI
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), foil, Thickness: 0.64 mm (0.025 in)
Yttrium
Purity: 99.9%
CAS No.: 7440-65-5
Physical Form: ≈1.8g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011468
Vzorec:
Y Mw: 88.91 Teplota varu: 2927 Teplota tavenia: 1525 Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00011468 Číslo CAS: 7440-65-5 EINECS: 231-174-8 Merck Index: 12,10240 |