Tlačiť
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Packaged under argon.
00615.09 00615.18
00615.09EA 195.47 EUR
00615.09 00615.18
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), pieces
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Physical Form: Packaged under argon Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011468
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240