Tlačiť
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
00399.09 00399.18
00399.09EA 176.25 EUR
00399.09 00399.18
Yttrium ≥99.9% (REO, rare earth oxide basis), ingot
Yttrium
Purity: 99.9% CAS No.: 7440-65-5 Molecular Formula: Contains less than 1% tantalum Physical Form: Packaged in air stable poly bottle Odour: Odourless
Vzorec: Y
Mw: 88.91
Teplota varu: 2927
Teplota tavenia: 1525
Hustota: 4.472 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011468
Číslo CAS: 7440-65-5
EINECS: 231-174-8
Merck Index: 12,10240