Tlačiť
Scandium ≥99.6% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
43499.HF 43499.DH
43499.HFEA 1161.63 EUR
43499.HF 43499.DH
Scandium ≥99.6% (metals basis excluding Ta), rods, Ø 12.7 mm (0.5 in)
Scandium
Purity: 99.6% CAS No.: 7440-20-2 Molecular Formula: Packaged in mylar under argon Physical Form: ≈0.53g/mm, Cast rod, diameter is approximate Appearance: Grey Odour: Odourless MDL No.: MFCD00016323
Vzorec: Sc
Mw: 44.96
Teplota varu: 2730
Teplota tavenia: 1541
Hustota: 2.989 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00016323
Číslo CAS: 7440-20-2
EINECS: 231-129-2
Merck Index: 12,08537