Tlačiť
zinek, powder, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
324930-10G 324930-50G
SIAL324930-10GEA 424.79 EUR
SIAL324930-10G SIAL324930-50G
zinek, powder, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Teplota varu: 907 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 419,5 °C
Hustota: 7,13 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
OSN: 1436
ADR: 4.3,II