Tlačiť
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
402583-1KG 402583-250G
SIAL402583-1KGEA 153.23 EUR
SIAL402583-1KG SIAL402583-250G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Teplota varu: 908 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255