Tlačiť
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
267929-1.4G 267929-5.6G
SIAL267929-1.4GEA 292.01 EUR
SIAL267929-1.4G SIAL267929-5.6G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255