Tlačiť
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
MQ100
267619-18G 267619-4.5G
SIAL267619-18GEA 609.65 EUR
SIAL267619-18G SIAL267619-4.5G
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Mw: 65.39
Teplota varu: 908
Teplota tavenia: 420
Hustota: 7.14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255