Tlačiť
zinek, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
243469-100G 243469-500G 243469-2KG
SIAL243469-100GEA 56.16 EUR
SIAL243469-100G SIAL243469-500G SIAL243469-2KG
zinek, Sigma-Aldrich®
zinek
Vzorec: Zn
Teplota varu: 908 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 420 °C
Hustota: 7,14 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011291
Číslo CAS: 7440-66-6
EINECS: 231-175-3
Merck Index: 12,10255