Tlačiť
Rtuť 99.99+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
201421000 201425000 201420025
ACRO201421000EA 65.78 EUR
ACRO201421000 ACRO201425000 ACRO201420025
Rtuť 99.99+%
Rtuť
Vzorec: Hg
Teplota varu: 356,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38,9 °C
Hustota: 13,54 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011035
Číslo CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
OSN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver white Metallic liquid
Assay ≥99.990 %
Cadmium (Cd) ≤0.1 ppm
Copper (Cu) ≤0.1 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Silver (Ag) ≤1 ppm
Zinc (Zn) ≤0.5 ppm
Insoluble matter ≤0.002 % (in HNO3)