Tlačiť
Rtuť 99.999% (trace metals basis)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
193480500 193482500
ACRO193480500EA 62.98 EUR
ACRO193480500 ACRO193482500
Rtuť 99.999% (trace metals basis)
Rtuť
Vzorec: Hg
Teplota varu: 356,5 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –38,9 °C
Hustota: 13,54 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011035
Číslo CAS: 7439-97-6
EINECS: 231-106-7
OSN: 2809
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05925
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Silver white Metallic liquid
Total trace metal impurities ≤0.001 %