Tlačiť
Kadmium, coarse powder, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm for analysis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.02001.0250 1.02001.1000
1.02001.0250EA 345.28 EUR
1.02001.0250 1.02001.1000
Kadmium, coarse powder, EMSURE® ∼ 0.3-1.6 mm for analysis, suitable for filling of reductors, Supelco®
Kadmium
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.6 g/cm3 (22 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 3288
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,01649
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Cu (Copper) ≤ 0.002 %
Fe (Iron) ≤ 0.001 %
Pb (Lead) ≤ 0.01 %
Zn (Zinc) ≤ 0.005 %