Tlačiť
Kadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
43116.DM 43116.HR
43116.DMEA 217.5 EUR
43116.DM 43116.HR
Kadmium ≥99.999% (metals basis), rods, Puratronic®, Ø 8 mm (0.3 in)
Kadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈0.43g/mm MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649