Tlačiť
Kadmium ≥99.999% (metals basis), tear drop shot 3 mm (0.1 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
35483.18 35483.30
35483.18EA 183.31 EUR
35483.18 35483.30
Kadmium ≥99.999% (metals basis), tear drop shot 3 mm (0.1 in)
Kadmium
Purity: 99.999% CAS No.: 7440-43-9 MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Teplota varu: 765 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 321 °C
Hustota: 8,642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,01649