Tlačiť
Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11909.G1 11909.G5
11909.G1EA 180.25 EUR
11909.G1 11909.G5
Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 1.0 mm (0.04 in)
Kadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈6.8g/m MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649