Tlačiť
Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
11908.BU 11908.G1
11908.BUEA 126.98 EUR
11908.BU 11908.G1
Kadmium ≥99.998% (metals basis), wire, Puratronic®, Ø 2.0 mm (0.08 in)
Kadmium
Purity: 99.998% CAS No.: 7440-43-9 Physical Form: ≈27.2g/m MDL No.: MFCD00010914
Vzorec: Cd
Mw: 112.41
Teplota varu: 765
Teplota tavenia: 321
Hustota: 8.642 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010914
Číslo CAS: 7440-43-9
EINECS: 231-152-8
OSN: 2570
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,01649